n-Hexane ≥99.0% (par GC), Suprasolv® hypergrade pour l'analyse des traces organiques, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04369.1000 1.04369.2500 1.04369.9010
1.04369.1000EA 122 EUR InStock
1.04369.1000 1.04369.2500 1.04369.9010
n-Hexane ≥99.0% (par GC), Suprasolv® hypergrade pour l'analyse des traces organiques, Supelco®
n-Hexane
Suprasolv® hypergrade is a unique and universal solvent quality which can be employed for all three GC detection methods (ECD, FID and MS). Thanks to the large retention time range, even low-boiling substances can be reliably analysed.
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥99.0%
Sum of Hexane Isomers+Methylcyclopentane (GC) ≥99.9%
Identity (IR) Conforms
Evaporation Residue ≤3.0 mg/l
Water ≤0.005%
Color ≤10 Hazen
GC/ECD (Retention Range 1,2,4-tri- Chlorobenzene to Decachlorobiphenyle, Individual Signals (Lindane Standard)) ≤2 pg/ml
GC/ECD (Retention range Dichloromethane to 1,2,4-Trichlorobenzene Individual Signals (Tetrachloromethane)) ≤1 ng/ml
GC/FID (Retention Range n-Undecane to n-Tetracontane, Individual Signals (n-Tetradecane Standard)) ≤2 ng/ml
GC/MSD (Retention Range n-Undecane to n-Tetracontane, Scaning Area 30 - 600 amu, Individual Signals (n- Tetradecane Standard) ≤2 ng/ml
Recommended for Analysis of Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans (PCDD/F).
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité