L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
n-Hexane, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
MQ100
1.04372.0500 1.04372.2500
1.04372.0500EA 99.3 EUR InStock
1.04372.0500 1.04372.2500
n-Hexane, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 69
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥99.0%
Evaporation Residue ≤0.0002%
Water ≤0.005%
Color ≤10 Hazen
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤1.0 ppb
Transmission (at 195 nm) ≥10%
Transmission (at 210 nm) ≥60%
Transmission (at 217 nm) ≥80%
Transmission (at 225 nm) ≥90%
Transmission (from 245 nm) ≥98%
Absorbance (at 195 nm) ≤1.00
Absorbance (at 210 nm) ≤0.22
Absorbance (at 217 nm) ≤0.10
Absorbance (at 225 nm) ≤0.05
Absorbance (from 245 nm) ≤0.01
Meet the requirements of 'Specific use spectroscopy' according Reag. Ph. Eur.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité