n-Hexane, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥97%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
24603.290EA 57.8 EUR InStock
24603.290
n-Hexane, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥97%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aspect Liquide limpide incolore
Acidité Max. 0,001 %
Thiophène Conforme
Indice de couleur Max. 10 APHA
Titre Min. 97 %
Résidu à l'évaporation Max. 0,0100 %
Coloration formaldéhyde-sulfurique Max. 90 APHA
Benzène Max. 0,01 %
Eau Max. 0,005 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bore) Max. 0,02 ppm
Ba (Baryum) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrome) Max. 0,02 ppm
Cu (Cuivre) Max. 0,01 ppm
Fe (Fer) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnésium) Max. 0,1 ppm
Mn (Manganèse) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,01 ppm
Pb (Plomb) Max. 0,01 ppm
Sn (Etain) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,01 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité