n-Hexane
Fournisseur: Roth Carl
ROTH7339.1EA 109 EUR InStock
ROTH7339.1
n-Hexane
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité