n-Hexatriacontane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14199000EA 107 EUR InStock
EHERC14199000
n-Hexatriacontane
n-Hexatriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₄CH₃
MW: 506,98 g/mol
Point d'ébullition: 497 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75,5 °C
Densité: 0,7803 g/cm³ (80 °C)
Numéro MDL: MFCD00009413
Numéro CAS: 630-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité