n-Nonacosane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15621000EA 159 EUR InStock
EHERC15621000
n-Nonacosane
n-Nonacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₇CH₃
MW: 408,8 g/mol
Point d'ébullition: 440,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63,7 °C
Densité: 0,8083 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 630-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité