n-Nonadécane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
129100250 129101000
ACRO129100250EA 34.6 EUR InStock
ACRO129100250 ACRO129101000
n-Nonadécane 99%
n-Nonadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009012
Numéro CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité