n-Nonadécane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05701.14 L05701.22
L05701.14EA 40.5 EUR InStock
L05701.14 L05701.22
n-Nonadécane ≥99%
n-Nonadécane
Purity: 99%
CAS No.: 629-92-5
Molecular Formula: CH3(CH2)17CH3
Formula Weight: 268.53
Flash Point: 168°(334°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 330-331°
Beilstein Reference: 1742892
MDL No.: MFCD00009012
Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Point d'ébullition: 330…331 °C
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 0.786
Point d'éclair: 168 °C (334 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009012
Numéro CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité