n-Nonane 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
129111000 129115000 129110025
ACRO129111000EA 54 EUR InStock
ACRO129111000 ACRO129115000 ACRO129110025
n-Nonane 99%, pur
n-Nonane
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
Point d'ébullition: 151 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.718 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité