Adjuvants de filtration sans cendres, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
WHAT1703-050EA 101 EUR InStock
WHAT1703-050
Adjuvants de filtration sans cendres, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres quantitatifs
Ashless filter aids enhance filtration speed by coagulating precipitates or suspensions to form a thick retentive ‘prefilter’ layer on top of normal filter paper.
  • Easily dispersible
  • Powder is of a purity similar to that of ashless quantitative papers
  • Maximum ash content is 0,015%
Information de livraison: Supplied with two ended scoop for measuring 0,50 or 2,5 g quantities.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité