Burette compacte avec robinet en PTFE interchangeable, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
13926 13928
BRND13926EA 96.9 EUR InStock
BRND13926 BRND13928
Burette compacte avec robinet en PTFE interchangeable, SILBERBRAND
Burettes
Borosilicate glass 5.4, amber, class B.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Graduation blanche avec distance réduite entre les subdivisions pour burette de 25 ml
25 ml : limite d'erreur selon classe B, norme DIN EN ISO 385. 50 ml : norme DIN EN ISO 385, classe B.
Information de livraison: fourni avec corps de burette, robinet avec embout de précision.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité