n-Nonane
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4310.1EA 51.9 EUR InStock
ROTH4310.1
n-Nonane
n-Nonane
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité