n-Octacosane 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-octacosane
129270050 129270250 129271000 129275000
ACRO129270050EA 18.2 EUR InStock
ACRO129270050 ACRO129270250 ACRO129271000 ACRO129275000
n-Octacosane 99+%
n-Octacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
MW: 394,77 g/mol
Point d'ébullition: 440 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 61…64 °C
Densité: 0.8067 g/cm³
Point d'éclair: 227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009355
Numéro CAS: 630-02-4
EINECS: 211-125-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité