Agitateurs magnétiques multi-positions, série AMI
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F204A0167 F204A0168
442-1095EA 347 EUR InStock
442-1095 442-1096
Agitateurs magnétiques multi-positions, série AMI
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Agitateurs magnétiques éclairés à une position unique (AMI) ou quatre positions contrôlées indépendamment (AMI 4). Spécialement conçus pour les titrages, en particulier pour ceux nécessitant des conditions d'éclairage optimales afin de déterminer le point final de changement de couleur. Particulièrement recommandés pour les titrages présentant de faibles changements de couleur lors de la conversion.
  • Aimant d'entraînement haute puissance de type « PCM » opéré par un moteur monophasé pour un fonctionnement continu
  • Boîtier résistant aux produits chimiques
  • Excellent contrôle de la vitesse même à faible régime
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité