n-Octadécane ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44301.A1 44301.A7
44301.A1EA 80.5 EUR InStock
44301.A1 44301.A7
n-Octadécane ≥90%, tech.
n-Octadécane
Purity: 90%
CAS No.: 593-45-3
Molecular Formula: CH3(CH2)16CH3
Formula Weight: 254.50
Flash Point: 166°(330°F)
Physical Form: Crystalline mass/melt
Density: 0.782
Refractive Index: 1.4390
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 28°
Boiling Point: 317°
MDL No.: MFCD00009007
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Point d'ébullition: 317 °C
Point de fusion: 28 °C
Densité: 0.782
Point d'éclair: 166 °C (330 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009007
Numéro CAS: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité