n-Octadécane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15710100EA 70.7 EUR InStock
EHERC15710100
n-Octadécane
n-Octadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 254,5 g/mol
Point d'ébullition: 316,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00009007
Numéro CAS: 593-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité