trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO117220250EA 88.8 EUR InStock
ACRO117220250 ACRO117221000
trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène 99%
trans,trans-1,4-Diphénylbuta-1,3-diène
Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Numéro MDL: MFCD00004791
Numéro CAS: 538-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
GC ≥98.5 %
Freezing point 2.0 to 3.0 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité