3-Aminopropyne 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
131460050 131460250 131461000
ACRO131460050EA 79.8 EUR InStock
ACRO131460050 ACRO131460250 ACRO131461000
3-Aminopropyne 99%
3-Aminopropyne
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (760 mmHg)
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008198
Numéro CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité