3-Bromopropyne 80% (p/p) stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
131480500 131482500 131480010
ACRO131480500EA 51.3 EUR InStock
ACRO131480500 ACRO131482500 ACRO131480010
3-Bromopropyne 80% (p/p) stabilisé
Propagyl bromide
Formule: C₃H₃Br
Densité: 1.38 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000241
Numéro CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow-orange Solution
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 75 to 85 % (Product in toluene)
Density (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml
GC ≥96.0 % (Excluding toluene)
Stabilizer 0.3 % MgO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité