5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
132380010 132385000
ACRO132380010EA 97.5 EUR InStock
ACRO132380010 ACRO132385000
5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène 99%
5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène
Formule: C₄₂H₂₈
Point de fusion: 330…335 °C
Numéro MDL: MFCD00003703
Numéro CAS: 517-51-1
EINECS: 208-242-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité