1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
139710050 139710250
ACRO139710050EA 60.9 EUR InStock
ACRO139710050 ACRO139710250
1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol 90%
1-Éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C (745 mmHg)
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000441
Numéro CAS: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3410 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité