1-Acétylimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(1H-Imidazol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-1H-imidazole
169500250 169501000
ACRO169500250EA 41.5 EUR InStock
ACRO169500250 ACRO169501000
1-Acétylimidazole 98%
1-Acétylimidazole
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 93…96 °C
Numéro MDL: MFCD00005287
Numéro CAS: 2466-76-4
EINECS: 219-577-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to tan Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité