3-Propanolide 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propan-3-olide, 3-Propanolide, 1,3-Propiolactone
269040050 269040250 269041000 269045000
ACRO269040050EA 169 EUR InStock
ACRO269040050 ACRO269040250 ACRO269041000 ACRO269045000
3-Propanolide 98%, pur
3-Propanolide
Formule: C₃H₄O₂
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.146 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005169
Numéro CAS: 57-57-8
EINECS: 200-340-1
ONU: 3382
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité