1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-octanol, 1H,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluor-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octanol
277260050 277260250
ACRO277260050EA 43.4 EUR InStock
ACRO277260050 ACRO277260250
1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol 98%
1H,1H-Pentadécafluorooctane-1-ol
Formule: C₈H₃F₁₅O
MW: 400,09 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (100hPa)
Point de fusion: 43…47 °C
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004675
Numéro CAS: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité