2,4-Hexadiène mélange d'isomères 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexa-2,4-diene
346670010 346670050
ACRO346670010EA 41 EUR InStock
ACRO346670010 ACRO346670050
2,4-Hexadiène mélange d'isomères 90% tech.
2,4-Hexadiène
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.72 g/cm³
Point d'éclair: –8 °C
Numéro MDL: MFCD00009297
Numéro CAS: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
ONU: 2458
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité