3,3-Diéthoxypropyne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
382920010 382920050
ACRO382920010EA 21.8 EUR InStock
ACRO382920010 ACRO382920050
3,3-Diéthoxypropyne 98%
3,3-Diéthoxypropyne
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 137…139 °C (760 mmHg)
Densité: 0.894 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009237
Numéro CAS: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité