(Prop-2-ynyloxy)benzène 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
392730050 392730250
ACRO392730050EA 55.7 EUR InStock
ACRO392730050 ACRO392730250
(Prop-2-ynyloxy)benzène 97+%
(Prop-2-ynyloxy)benzène
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 89…90 °C (14 mmHg)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048107
Numéro CAS: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité