Sulfate de cobalt hydraté (≥20,8% Co)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11340.30 11340.A1
11340.30EA 106 EUR InStock
11340.30 11340.A1
Sulfate de cobalt hydraté (≥20,8% Co)
Sulfate de cobalt hydraté
CAS No.: 60459-08-7 Molecular Formula: CoO4S.xH2O Formula Weight: 154.99(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Red-orange Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol MDL No.: MFCD00149657
Ceramics, pigments, glazes, plating baths, catalyst, storage batteries, paint/ink drier
Formule: CoO₄S·H₂O
MW: 173,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149657
Numéro CAS: 60459-08-7
EINECS: 233-334-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité