3-Aminopropyne chlorhydrate ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43775.03 43775.06
43775.03EA 36.1 EUR InStock
43775.03 43775.06
3-Aminopropyne chlorhydrate ≥95%
3-Aminopropyne chlorhydrate
Purity: 95% CAS No.: 15430-52-1 Molecular Formula: HC≡CCH2NH2.HCl Formula Weight: 91.54 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012907
Formule: C₃H₆ClN
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012907
Numéro CAS: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité