Ammonium-cobalt (II) sulfate hexahydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43902.22EA 153 EUR InStock
43902.22 43902.36
Ammonium-cobalt (II) sulfate hexahydraté ≥99%
Ammonium-cobalt (II) sulfate hexahydraté
As spectroscopic standard, cobalt plating, catalysis, ceramics
Formule: H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O
MW: 395,23 g/mol
Point de fusion: ∼ 120 °C (déc.)
Densité: 1,902
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151049
Numéro CAS: 13586-38-4
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité