(Prop-2-ynyloxy)benzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43923.03 43923.06 43923.14
43923.03EA 38.8 EUR InStock
43923.03 43923.06 43923.14
(Prop-2-ynyloxy)benzène ≥97%
(Prop-2-ynyloxy)benzène
Purity: 97% CAS No.: 13610-02-1 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Physical Form: Liquid Density: 1.030 Refractive Index: 1.5330 Appearance: Colourless to yellow Odour: Pungent Boiling Point: 89-90°/14mm MDL No.: MFCD00048107
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 89…90 °C (14 mmHg)
Densité: 1.030
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048107
Numéro CAS: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité