Ammonium-cobalt (II) sulfate hexahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ammonium cobaltous sulphate hexahydrate, di-Ammonium cobalt (II) sulphate hexahydrate
A10627.14 A10627.22 A10627.36
A10627.14EA 42.7 EUR InStock
A10627.14 A10627.22 A10627.36
Ammonium-cobalt (II) sulfate hexahydraté ≥98%
Ammonium-cobalt (II) sulfate hexahydraté
Purity: 98% CAS No.: 13586-38-4 Molecular Formula: (NH4)2Co(SO4)2.6H2O Formula Weight: 395.21 (287.13anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 120° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151049
Formule: H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O
MW: 395,23 g/mol
Point de fusion: ∼ 120 °C (dec.)
Densité: 1.902
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151049
Numéro CAS: 13586-38-4
EINECS: 237-043-1
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité