4'-Phénoxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12392.14EA 131 EUR InStock
A12392.14 A12392.22 A12392.06
4'-Phénoxyacétophénone ≥98%
4'-Phénoxyacétophénone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008744
Numéro CAS: 5031-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité