4-Bromo-2-méthyl-6-nitroaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine
A14319.14EA 267 EUR InStock
A14319.14 A14319.06
4-Bromo-2-méthyl-6-nitroaniline ≥97%
4-Bromo-2-méthyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231,05 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052919
Numéro CAS: 77811-44-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité