2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, Xanthoxylin
A14585.03 A14585.06
A14585.03EA 54.3 EUR InStock
A14585.03 A14585.06
2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone ≥98%
2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 90-24-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 80-83° Boiling Point: 185°/20mm Merck Reference: 14,10067 MDL No.: MFCD00017243
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017243
Numéro CAS: 90-24-4
EINECS: 201-978-3
Merck Index: 14,10067
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité