3-Bromopropyne ≥80% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabiised with magnesium oxide (MgO)
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
A16580.ADEA 51.5 EUR InStock
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
3-Bromopropyne ≥80% stabilisé
Propagyl bromide
CAS No.: 106-96-7 Molecular Formula: HC≡CCH2Br Formula Weight: 118.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: -61° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 605309 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000241
Formule: C₃H₃Br
Point d'ébullition: 88…90 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 1.335
Point d'éclair: 3 °C (37 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000241
Numéro CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité