1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodécafluoroheptane-1-ol1H,1H,7H-Perfluoroheptane-1-ol
B20144.22EA 178 EUR InStock
B20144.22 B20144.14 B20144.36 B20144.06
1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol ≥97%
1H,1H,7H-Dodécafluoroheptane-1-ol
Formule: C₇H₄F₁₂O
MW: 332,09 g/mol
Point d'ébullition: 169…170 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,762
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039630
Numéro CAS: 335-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité