1H,1H,9H-Hexadécafluorononane-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,9H-Perfluorononane-1-ol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadécafluorononane-1-ol
B21407.06EA 29.8 EUR InStock
B21407.06 B21407.22
1H,1H,9H-Hexadécafluorononane-1-ol ≥97%
1H,1H,9H-Hexadécafluorononane-1-ol
Formule: C₉H₄F₁₆O
MW: 432,1 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C (200 mmHg)
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039629
Numéro CAS: 376-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité