3-Propanolide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propan-3-olide, 3-Propanolide, 1,3-Propiolactone
B23197.03 B23197.06 B23197.14
B23197.03EA 64.3 EUR InStock
B23197.03 B23197.06 B23197.14
3-Propanolide ≥97%
3-Propanolide
Purity: 97% CAS No.: 57-57-8 Molecular Formula: C3H4O2 Formula Weight: 72.06 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 1.146 Refractive Index: 1.4130 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: -34° Boiling Point: 161-163° Merck Reference: 14,7820 UN No.: 3382 MDL No.: MFCD00005169
Formule: C₃H₄O₂
Point d'ébullition: 161…163 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1.146
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Numéro MDL: MFCD00005169
Numéro CAS: 57-57-8
EINECS: 200-340-1
ONU: 3382
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7820
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité