Cobalt (II) thiocyanate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cobalt dirhodanide, Cobaltous rhodanide, Cobalt(II) thiocyanate, Cobalt dithiocyanate, Cobaltous thiocyanate
B23460.30 B23460.09 B23460.18
B23460.30EA 773 EUR InStock
B23460.30 B23460.09 B23460.18
Cobalt (II) thiocyanate ≥98%
Cobalt (II) thiocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 3017-60-5 Molecular Formula: C2CoN2S2 Formula Weight: 175.10 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010937
Formule: C₂CoN₂S₂
MW: 175,1 g/mol
Densité: 1.955 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010937
Numéro CAS: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité