3-(Triméthylsilyl)propiolate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-(trimethylsilyl)propynoate, 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic acid methyl ester, 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid methyl ester, Methyl (trimethylsilyl)propiolate, Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
B25245.03 B25245.06
B25245.03EA 85.8 EUR InStock
B25245.03 B25245.06
3-(Triméthylsilyl)propiolate de méthyle ≥98%
3-(Triméthylsilyl)propiolate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 42201-71-8 Molecular Formula: C7H12O2Si Formula Weight: 156.25 Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 71-75/11mm UN No.: 3272 MDL No.: MFCD04039783
Formule: C₇H₁₂O₂Si
MW: 156,26 g/mol
Point d'ébullition: 71…75 °C (11 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039783
Numéro CAS: 42201-71-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité