Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28758.06 H28758.03
H28758.06EA 252 EUR InStock
H28758.06 H28758.03
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Purity: 96% CAS No.: 912350-00-6 Molecular Formula: C6H4BF3IK Formula Weight: 309.90 Melting Point: 297-299° MDL No.: MFCD09800738
Formule: C₆H₄BF₃IK
MW: 309,91 g/mol
Point de fusion: 297…299 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800738
Numéro CAS: 912350-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité