Propiolamide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52319.MD H52319.03 H52319.06
H52319.MDEA 79.2 EUR InStock
H52319.MD H52319.03 H52319.06
Propiolamide 96%
Propiolamide
Purity: 96% CAS No.: 7341-96-0 Molecular Formula: C3H3NO Formula Weight: 69.06 MDL No.: MFCD04035573
Formule: C₃H₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035573
Numéro CAS: 7341-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité