1,13-Tétradécadiène ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tétradéca-1,13-diène
H53479.03EA 72.3 EUR InStock
H53479.03 H53479.14 H53479.06
1,13-Tétradécadiène ≥90%
1,13-Tétradécadiène
Formule: C₁₄H₂₆
MW: 194,36 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (17 mmHg)
Densité: 0,849
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014941
Numéro CAS: 21964-49-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité