cis-3-Hexène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Z)-3-Hexène
H53485.14EA 412 EUR InStock
H53485.14 H53485.06
cis-3-Hexène ≥97%
cis-3-Hexène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 66…68 °C
Densité: 0,681
Point d'éclair: –25 °C (–13 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085300
Numéro CAS: 7642-09-3
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité