3-Aminopropyne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
H53495.06 H53495.14
H53495.06EA 73.6 EUR InStock
H53495.06 H53495.14
3-Aminopropyne 98%
3-Aminopropyne
Purity: 98% CAS No.: 2450-71-7 Molecular Formula: C3H5N Formula Weight: 55.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.449 Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 773681 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00008198
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C
Densité: 0.86
Point d'éclair: 6 °C (43 °F)
Numéro MDL: MFCD00008198
Numéro CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité