3-Phényl-1-propyne ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Propynylbenzene
H53500.06 H53500.14
H53500.06EA 158 EUR InStock
H53500.06 H53500.14
3-Phényl-1-propyne ≥97% stabilisé
3-Phényl-1-propyne
Stabilized
Purity: 97% CAS No.: 10147-11-2 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.526 Boiling Point: 75°/20mm UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00134431
Formule: C₉H₈
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (20 mmHg)
Densité: 0.934
Point d'éclair: 52 °C (126 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134431
Numéro CAS: 10147-11-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité