5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H53507.03 H53507.06 H53507.14
H53507.03EA 106 EUR InStock
H53507.03 H53507.06 H53507.14
5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène ≥97%
5,6,11,12-Tétraphénylnaphtacène
Purity: 97% CAS No.: 517-51-1 Molecular Formula: C42H28 Formula Weight: 532.68 Melting Point: 330-335° Beilstein Reference: 1917339
Formule: C₄₂H₂₈
Point de fusion: 330…335 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003703
Numéro CAS: 517-51-1
EINECS: 208-242-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité