1-Butylimidazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-ButylimidazoleN-Butyl-1H-imidazole1-Butyl-1H-imidazole
L07793.22EA 129 EUR InStock
L07793.22 L07793.14 ABCRAB174528.0025
1-Butylimidazole ≥99%
1-Butylimidazole
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C
Densité: 0,948
Point d'éclair: 145 °C (293 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042753
Numéro CAS: 4316-42-1
ONU: 2690
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité