1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10237.03EA 109 EUR InStock
L10237.03 L10237.06
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane ≥98%
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Formule: C₄H₆BrF₃
MW: 190,99 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C
Densité: 1,555
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066335
Numéro CAS: 406-81-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité